3-Bromo-5-formylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
441420010 441420050
ACRO441420010EA 720 NOK
ACRO441420010 ACRO441420050
3-Bromo-5-formylpyridine 97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Smeltepunkt: 96…98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03265758
CAS-nummer: 113118-81-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥96.0 %