2-Amino-4-chloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
441460050 441460250
ACRO441460050EA 880 NOK
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04113820
CAS-nummer: 19798-80-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %