5-Iodoindole 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
441590050 441590250
ACRO441590050EA 1275 NOK
ACRO441590050 ACRO441590250
5-Iodoindole 95%
5-Iodoindole
Formel: C₈H₆IN
Smeltepunkt: 95…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00220065
CAS-nummer: 16066-91-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥94.0 %