5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
441850010 441850050
ACRO441850010EA 1275 NOK
ACRO441850010 ACRO441850050
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Smeltepunkt: 57…59 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04973351
CAS-nummer: 14001-66-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥96.0 %