3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
441890010 441890050
ACRO441890010EA 880 NOK
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Smeltepunkt: 160…163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00143161
CAS-nummer: 350-29-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %