4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
441950050 441950250
ACRO441950050EA 980 NOK
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Kokepunkt: 90…92 °C (1hPa)
Smeltepunkt: 35…39 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051937
CAS-nummer: 7368-78-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %