2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
442150010 442150050
ACRO442150010EA 1625 NOK
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Kokepunkt: 140 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,456 g/cm³
Flash punkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039345
CAS-nummer: 34941-91-8
FN: 2929
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %