3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 1075 NOK
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formylpyridine 97%
3-Fluoro-4-formylpyridine
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Kokepunkt: 70 °C (25Torr)
Tetthet: 1,255 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06410686
CAS-nummer: 40273-47-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %