2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010 442200050
ACRO442200010EA 705 NOK
ACRO442200010 ACRO442200050
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Smeltepunkt: 59…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001595
CAS-nummer: 605-94-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to red Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %