3-Thiophenemethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
442240050 442240250
ACRO442240050EA 1175 NOK
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Thiophenemethanol 97%
3-Thiophenemethanol
Formel: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Kokepunkt: 73 °C (6Torr)
Tetthet: 1,211 g/cm³
Flash punkt: 100,5 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014534
CAS-nummer: 71637-34-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %