2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
442280010 442280050
ACRO442280010EA 1150 NOK
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03 g/mol
Smeltepunkt: 31…33 °C
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142822
CAS-nummer: 102429-07-2
FN: 2925
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %