2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
442290050 442290250
ACRO442290050EA 1725 NOK
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzothiazole 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Smeltepunkt: 212…214 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00152229
CAS-nummer: 15864-32-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %