5-Methoxyanthranilic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
443340010 443340050
ACRO443340010EA 870 NOK
ACRO443340010 ACRO443340050
5-Methoxyanthranilic acid 97%
5-Methoxyanthranilic acid
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Smeltepunkt: 151…151,7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016509
CAS-nummer: 6705-03-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %