1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
442460100 442460500
ACRO442460100EA 670 NOK
ACRO442460100 ACRO442460500
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Kokepunkt: 166…167 °C (4Torr)
Smeltepunkt: 62…64 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00028016
CAS-nummer: 6793-92-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %