4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
442470010
442470050
ACRO442470010EA
735
NOK
ACRO442470010
ACRO442470050
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186.14 g/mol Smeltepunkt: 144…146 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00042155 CAS-nummer: 654-70-6 FN: 3439 ADR: 6.1 III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to orange to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 138 to 146 °C |
HPLC | ≥96.0 % |