Acetoacetamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
442541000 442545000
ACRO442541000EA 470 NOK
ACRO442541000 ACRO442545000
Acetoacetamide 97%
Acetoacetamide
Formel: C₄H₇NO₂
Smeltepunkt: 53…56 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025528
CAS-nummer: 5977-14-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
HPLC ≥96.0 %