N-Boc-L-serine, vannfri 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
442560050 442560250
ACRO442560050EA 635 NOK
ACRO442560050 ACRO442560250
N-Boc-L-serine, vannfri 99%
N-Boc-L-serine
Formel: C₈H₁₅NO₅
MW: 205,21 g/mol
Smeltepunkt: 84…89 °C
Flash punkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00150501
CAS-nummer: 3262-72-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -6.5° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in water)