N-Boc-1,3-propanediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
442730010 442730050
ACRO442730010EA 1225 NOK
ACRO442730010 ACRO442730050
N-Boc-1,3-propanediamine 97%
N-Boc-1,3-propanediamine
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,244 g/mol
Kokepunkt: 94…96 °C (,2Torr)
Smeltepunkt: 22 °C
Tetthet: 0,998 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210021
CAS-nummer: 75178-96-0
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %