Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: H-γ-Abu-OMe.HCl
442910250 442911000
ACRO442910250EA 1550 NOK
ACRO442910250 ACRO442911000
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride 99%
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Smeltepunkt: 118…119 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043270
CAS-nummer: 13031-60-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %