Picolinamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
443360100 443360500
ACRO443360100EA 1425 NOK
ACRO443360100 ACRO443360500
Picolinamide 98%
Picolinamide
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Kokepunkt: 143 °C (2,7kPa)
Smeltepunkt: 106…109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023483
CAS-nummer: 1452-77-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %