4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-1H-pyrazol-3-amine, 4-Iodo-3-aminopyrazole
444520010 444520050
ACRO444520010EA 1650 NOK
ACRO444520010 ACRO444520050
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 97%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₃H₄IN₃
MW: 208,99 g/mol
Smeltepunkt: 143…146 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22422021
CAS-nummer: 81542-51-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure