1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
443410010 443410050
ACRO443410010EA 380 NOK
ACRO443410010 ACRO443410050
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Kokepunkt: 72…74 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,84 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042411
CAS-nummer: 103962-05-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %