2-Methylisonicotinic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
443490010 443490050
ACRO443490010EA 1150 NOK
ACRO443490010 ACRO443490050
2-Methylisonicotinic acid 97%
2-Methylisonicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00513435
CAS-nummer: 4021-11-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %