1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
444080010 444080050
ACRO444080010EA 1300 NOK
ACRO444080010 ACRO444080050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Smeltepunkt: 207…209 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00159641
CAS-nummer: 5952-92-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %