Gallium (III) klorid, vannfri 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Gallium trichloride
444100050 444100250 444101000
ACRO444100050EA 1325 NOK
ACRO444100050 ACRO444100250 ACRO444101000
Gallium (III) klorid, vannfri 99.99+% (trace metals basis), beads -10 mesh
Gallium (III) klorid
Formel: Cl₃Ga
MW: 176,08 g/mol
Kokepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 78 °C
Tetthet: 2,29 g/cm³ (80 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011018
CAS-nummer: 13450-90-3
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Beads
Total trace metal impurities ≤100 ppm