Etylenglykol, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
444230010 444230050
ACRO444230010EA 450 NOK
ACRO444230010 ACRO444230050
Etylenglykol, Technical Grade
Etylenglykol
Formel: HOCH₂CH₂OH
MW: 62,07 g/mol
Kokepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,113 g/cm³
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002885
CAS-nummer: 107-21-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %