4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
444430010 444430050
ACRO444430010EA 1050 NOK
ACRO444430010 ACRO444430050
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₃
MW: 246.1099 g/mol
Kokepunkt: 80 °C (.1Torr)
Smeltepunkt: 59…62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05863922
CAS-nummer: 171364-81-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure