2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
444470010 444470050
ACRO444470010EA 3700 NOK
ACRO444470010 ACRO444470050
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Amino-5-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253,54 g/mol
Smeltepunkt: 91…93 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06795672
CAS-nummer: 1073371-77-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure