4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid,pinacolester, 4-Amino-2-chlorophenylboronic acid, piancol ester
444480010 444480050
ACRO444480010EA 3025 NOK
ACRO444480010 ACRO444480050
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-2-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253,54 g/mol
Smeltepunkt: 123…125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09864184
CAS-nummer: 877160-63-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
GC ≥96.0 %