4-Iodo-o-anisidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-2-methoxyaniline
444800010 444800050
ACRO444800010EA 2250 NOK
ACRO444800010 ACRO444800050
4-Iodo-o-anisidine 97%
4-Iodo-o-anisidine
Formel: C₇H₈INO
MW: 249,490 g/mol
Smeltepunkt: 48…50 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11044438
CAS-nummer: 338454-80-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure