3-Iodo-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Iodopyrazole
444810010 444810050
ACRO444810010EA 1850 NOK
ACRO444810010 ACRO444810050
3-Iodo-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193,98 g/mol
Smeltepunkt: 68…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12022324
CAS-nummer: 4522-35-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 74 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure