4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010 445150050
ACRO445150010EA 2900 NOK
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,12 g/mol
Smeltepunkt: 65…66 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06795668
CAS-nummer: 845870-55-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure