Acyclovir 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, Acyclovir, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, Aciclovir, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
445240100 445240500
ACRO445240100EA 595 NOK
ACRO445240100 ACRO445240500
Acyclovir 98%
Acyclovir
Formel: C₈H₁₁N₅O₃
MW: 225,21 g/mol
Smeltepunkt: 256…260 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00057880
CAS-nummer: 59277-89-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %