Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
445271000 445278000
445271000.EA 955 NOK
445271000. 445278000.
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Boron trifluoride - methanol complex
Formel: CH₄BF₃O
MW: 99,85 g/mol
Kokepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: 4 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00071635
CAS-nummer: 373-57-9
FN: 3286
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)