4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 4075 NOK
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₇BN₂O₄
MW: 181,9418 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07437851
CAS-nummer: 89466-07-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure