tert-Butyldimethylsilane 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
445710050 445710250
ACRO445710050EA 840 NOK
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
MW: 116,28 g/mol
Kokepunkt: 81…83 °C
Tetthet: 0,701 g/cm³
Flash punkt: –11 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010754
CAS-nummer: 29681-57-0
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %