3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
445540010 445540050
ACRO445540010EA 4700 NOK
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₅BO₄
Kokepunkt: 79 °C (,1Torr)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03788736
CAS-nummer: 642066-70-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure