1,2-Diklorbenzen 99+% for HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
445640010 445641000
ACRO445640010EA 1550 NOK
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Diklorbenzen 99+% for HPLC
1,2-Diklorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Kokepunkt: 180,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
FN: 1591
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g