Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
445860050 445860250
ACRO445860050EA 950 NOK
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Bis(2-bromoethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
MW: 231,93 g/mol
Kokepunkt: 92…93 °C (12 mmHg)
Tetthet: 1,845 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039196
CAS-nummer: 5414-19-7
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %