Natriummetoksid 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium methylate, Sodium methanolate
445881000 445888000
445881000.EA 1300 NOK
445881000. 445888000.
Natriummetoksid 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Natriummetoksid
Formel: CH₃NaO
MW: 54,02 g/mol
Kokepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
FN: 1992
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test