2-Iodosobenzoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO446030050EA 3275 NOK
ACRO446030050 ACRO446030010
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Formel: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Smeltepunkt: 200…204 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002401
CAS-nummer: 304-91-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %