Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
446160010 446161000
446160010.EA 13275 NOK
446160010. 446161000.
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Kokepunkt: 107…108 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,72 g/cm³
Flash punkt: –3 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009018
CAS-nummer: 617-86-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %