5-(Chloromethyl)uracil 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
446190010 446190050
ACRO446190010EA 2875 NOK
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Chloromethyl)uracil 97%
5-(Chloromethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Smeltepunkt: >350 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00218445
CAS-nummer: 3590-48-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %