Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
446250010 446252500
ACRO446250010EA 1825 NOK
ACRO446250010 ACRO446252500
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra pure
Magnesium bromide hexahydrate
Formel: Br₂Mg·6H₂O
MW: 292,2 g/mol
Smeltepunkt: 165 °C (dec.)
Tetthet: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149780
CAS-nummer: 13446-53-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)