Kalsiumsulfat dihydrat 98+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Plaster of Paris
446380010 446380050
ACRO446380010EA 1075 NOK
ACRO446380010 ACRO446380050
Kalsiumsulfat dihydrat 98+%, extra pure
Kalsiumsulfat dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Tetthet: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149625
CAS-nummer: 10101-41-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Water 19 to 23 %