tri-Kalsiumortofosfat 96%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
446390010 446390050
ACRO446390010EA 1050 NOK
ACRO446390010 ACRO446390050
tri-Kalsiumortofosfat 96%, ren
tri-Kalsiumortofosfat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310,18 g/mol
Smeltepunkt: 1670 °C
Tetthet: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015984
CAS-nummer: 7758-87-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %