Natriumklorat 99% ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
446411000 446415000
ACRO446411000EA 480 NOK
ACRO446411000 ACRO446415000
Natriumklorat 99% ACS
Natriumklorat
Formel: ClNaO₃
MW: 106,44 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 248…261 °C
Tetthet: 2,49 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003479
CAS-nummer: 7775-09-9
FN: 1495
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %