Benzonitril for HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010 446911000
ACRO446910010EA 3625 NOK
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril for HPLC
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Kokepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001770
CAS-nummer: 100-47-0
FN: 2224
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %