2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
446480010 446480050
ACRO446480010EA 2050 NOK
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Kokepunkt: 88 °C (118 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13189478
CAS-nummer: 799557-87-2
FN: 2922
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure