4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
446540010 446540050
ACRO446540010EA 3050 NOK
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formel: C₅H₅F₆NO₂
MW: 225,09 g/mol
Smeltepunkt: 207…211 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014349
CAS-nummer: 16063-80-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure